3-Fluorobenzoato de etilo 98%
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
Sinónimos: Ethyl 3-fluorobenzoate, 3-Fluorobenzoic acid ethyl ester
PC3220-100G PC3220-25G
APOSPC3220-100GEA 46.4 EUR
APOSPC3220-100G APOSPC3220-25G
3-Fluorobenzoato de etilo 98%
3-Fluorobenzoato de etilo
Formula: C₉H₉FO₂
Pto. Ebullición: 94…95 °C/16mmHg
Densidad: 1,136 g/cm³ (25 °C)
Pto. de inflamación: 82 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00000336
Núm. CAS: 451-02-5
EINECS: 207-191-1