Ácido 4-amino-2-fluorofenilborónico, pinacol éster
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
Sinónimos: 4-Amino-2-fluorobenzeneboronic acid pinacol ester, 3-Fluoro-4-(4,4,5,5-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolan-2-yl)aniline
PC3221-5G
APOSPC3221-5GEA 97.3 EUR
APOSPC3221-5G
Ácido 4-amino-2-fluorofenilborónico, pinacol éster
Ácido 4-amino-2-fluorofenilborónico, pinacol éster
Formula: C₁₂H₁₇BFNO₂
MW: 237,08 g/mol
Pto. de fusión: 163…166 °C
Temperatura de almacenaje: Congelador
Número MDL: MFCD09951877
Núm. CAS: 819057-45-9