4-Cyano-2-fluorophenylboronic acid 98%
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
PC3222-1G PC3222-250MG
APOSPC3222-1GEA 151 EUR
APOSPC3222-1G APOSPC3222-250MG
4-Cyano-2-fluorophenylboronic acid 98%
4-Cyano-2-fluorophenylboronic acid
Formula: C₇H₅BFNO₂
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD07644472
Núm. CAS: 1150114-77-4