4-Cyano-2-fluorophenylboronic acid pinacol ester 98%
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
Sinónimos: 4-Cyano-2-fluorobenzeneboronic acid, pinacol ester, 3-Fluoro-4-(4,4,5,5-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolan-2-yl)benzonitrile, 4-Cyano-2-fluorobenzeneboronic acid pinacol ester
PC3223-1G PC3223-250MG
APOSPC3223-1GEA 289 EUR
APOSPC3223-1G APOSPC3223-250MG
4-Cyano-2-fluorophenylboronic acid pinacol ester 98%
4-Cyano-2-fluorophenylboronic acid pinacol ester
Formula: C₁₃H₁₅BFNO₂
MW: 247,08 g/mol
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD09998162
Núm. CAS: 1035235-29-0