Ethyl {[4-(trifluoromethoxy)phenyl]amino}acetate
Proveedor: Apollo Scientific
|
Atención
|
PC32272-1G
PC32272-250MG
PC32272-500MG
APOSPC32272-1GEA
105
EUR
APOSPC32272-1G
APOSPC32272-250MG
APOSPC32272-500MG
Ethyl {[4-(trifluoromethoxy)phenyl]amino}acetate
Ethyl {[4-(trifluoromethoxy)phenyl]amino}acetate
Formula:
C₁₁H₁₂F₃NO₃ Temperatura de almacenaje: Ambiente |
Número MDL:
MFCD00176763 Núm. CAS: 306935-79-5 |