Isotiocianato de 3-(trifluorometil)fenilo 98%
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
Sinónimos: α,α,α-Trifluoro-m-tolyl isothiocyanate
PC32284-5G PC32284-25G
APOSPC32284-5GEA 58 EUR
APOSPC32284-5G APOSPC32284-25G
Isotiocianato de 3-(trifluorometil)fenilo 98%
Isotiocianato de 3-(trifluorometil)fenilo
Formula: C₈H₄F₃NS
MW: 203.19 g/mol
Pto. Ebullición: 206…208 °C
Densidad: 1.335 g/cm³ (25 °C)
Pto. de inflamación: 94 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00004806
Núm. CAS: 1840-19-3
UN: 2810
ADR: 6.1 III