Isotiocianato de 2-bromo-5-fluorofenilo
Proveedor: Apollo Scientific
Peligro
PC32286-1G PC32286-5G
APOSPC32286-1GEA 49.3 EUR
APOSPC32286-1G APOSPC32286-5G
Isotiocianato de 2-bromo-5-fluorofenilo
Isotiocianato de 2-bromo-5-fluorofenilo
Formula: C₇H₃BrFNS
Temperatura de almacenaje: Nevera
Número MDL: MFCD00276607
Núm. CAS: 1027513-65-0
UN: 1760
ADR: 8,III