Isotiocianato de 2-fluorofenilo 97%
Proveedor: Apollo Scientific
|
Peligro
|
PC32287-25G
PC32287-5G
APOSPC32287-25GEA
248
EUR
APOSPC32287-25G
APOSPC32287-5G
Isotiocianato de 2-fluorofenilo 97%
Isotiocianato de 2-fluorofenilo
Formula:
C₇H₄FNS MW: 153.18 g/mol Pto. Ebullición: 103…104 °C/12mmHg Pto. de fusión: 24…26 °C Densidad: 1.248 g/cm³ (25 °C) Temperatura de almacenaje: Nevera |
Número MDL:
MFCD00004800 Núm. CAS: 38985-64-7 EINECS: 254-237-1 UN: 2922 ADR: 8+6.1 II |