4-Fluoro-3-nitroobenzaldehído
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
PC32290-100G PC32290-25G PC32290-5G
APOSPC32290-100GEA 132 EUR
APOSPC32290-100G APOSPC32290-25G APOSPC32290-5G
4-Fluoro-3-nitroobenzaldehído
4-Fluoro-3-nitroobenzaldehído
Formula: C₇H₄FNO₃
MW: 169.11 g/mol
Pto. de fusión: 45…47 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD01861388
Núm. CAS: 42564-51-2