4-Fluorobenzoato de etilo 98%
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
PC3230-100G PC3230-1KG PC3230-500G
APOSPC3230-100GEA 21.9 EUR
APOSPC3230-100G APOSPC3230-1KG APOSPC3230-500G
4-Fluorobenzoato de etilo 98%
4-Fluorobenzoato de etilo
Formula: C₉H₉FO₂
Pto. Ebullición: 209…210 °C
Pto. de fusión: 25…27 °C
Densidad: 1,146 g/cm³ (25 °C)
Pto. de inflamación: 81 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00000351
Núm. CAS: 451-46-7
EINECS: 207-194-8