3-(4-Methoxyphenyl)-1,1,1-trifluoro-2-propanone
Proveedor: Apollo Scientific
Sinónimos: 3-(4-Methoxyphenyl)-1,1,1-trifluoroacetone
PC32341-1G PC32341-5G
APOSPC32341-1GEA 364 EUR
APOSPC32341-1G APOSPC32341-5G
3-(4-Methoxyphenyl)-1,1,1-trifluoro-2-propanone
3-(4-Methoxyphenyl)-1,1,1-trifluoro-2-propanone
Formula: C₁₀H₉F₃O₂
MW: 218,18 g/mol
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD01764734
Núm. CAS: 22102-10-9