4-Cloro-2-(trifluorometoxi)anilina 95%
Proveedor: Apollo Scientific
|
Atención
|
PC32387-1G
PC32387-5G
PC32387-10G
APOSPC32387-1GEA
24.8
EUR
APOSPC32387-1G
APOSPC32387-5G
APOSPC32387-10G
4-Cloro-2-(trifluorometoxi)anilina 95%
4-Cloro-2-(trifluorometoxi)anilina
Formula:
C₇H₅ClF₃NO Pto. Ebullición: 82 °C/15mmHg Temperatura de almacenaje: Ambiente |
Número MDL:
MFCD00153102 Núm. CAS: 175205-77-3 UN: 2810 ADR: 6.1,III |
Learn more

About VWR
Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...