2-Bromo-4-(trifluorometil)piridina 95%
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
PC32398-25G PC32398-5G
APOSPC32398-25GEA 157 EUR
APOSPC32398-25G APOSPC32398-5G
2-Bromo-4-(trifluorometil)piridina 95%
2-Bromo-4-(trifluorometil)piridina
Formula: C₆H₃BrF₃N
MW: 226 g/mol
Pto. Ebullición: 84…85 °C/14mmHg
Pto. de fusión: –21…–20 °C
Densidad: 1.827 g/cm³ (25 °C)
Pto. de inflamación: 73 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00153085
Núm. CAS: 175205-81-9