Heptafluorobutirato de etilo 98%
Proveedor: Apollo Scientific
Peligro
Sinónimos: Ethyl 2,2,3,3,4,4,4-heptafluorobutanoate, Ethyl perfluorobutyrate
PC3240-25G PC3240-10G PC3240-5G PC3240-100G
APOSPC3240-25GEA 79.9 EUR
APOSPC3240-25G APOSPC3240-10G APOSPC3240-5G APOSPC3240-100G
Heptafluorobutirato de etilo 98%
Heptafluorobutirato de etilo
Formula: C₆H₅F₇O₂
MW: 242.09 g/mol
Pto. Ebullición: 95…98 °C
Densidad: 1.396 g/cm³ (25 °C)
Pto. de inflamación: 14 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00000434
Núm. CAS: 356-27-4
EINECS: 206-602-1
UN: 3272
ADR: 3 II