2-(4-Trifluoromethylpyridin-2-yloxy)ethanol
Proveedor: Apollo Scientific
|
Atención
|
PC32400-1G
PC32400-250MG
APOSPC32400-1GEA
328
EUR
APOSPC32400-1G
APOSPC32400-250MG
2-(4-Trifluoromethylpyridin-2-yloxy)ethanol
2-(4-Trifluoromethylpyridin-2-yloxy)ethanol
Formula:
C₈H₈F₃NO₂ Temperatura de almacenaje: Ambiente |
Número MDL:
MFCD00126446 Núm. CAS: 257295-59-3 UN: 2811 ADR: 6.1,III |