Dimethyl (4-fluorobenzyl)malonate
Proveedor: Apollo Scientific
PC32416-25G PC32416-5G PC32416-1G
APOSPC32416-25GEA 864 EUR
APOSPC32416-25G APOSPC32416-5G APOSPC32416-1G
Dimethyl (4-fluorobenzyl)malonate
Dimethyl (4-fluorobenzyl)malonate
Formula: C₁₂H₁₃FO₄
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD01934558
Núm. CAS: 252938-22-0