3-Amino-2-methylbenzotrifluoride 98%
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
Sinónimos: 2-Methyl-3-(trifluoromethyl)aniline
PC3243-100G PC3243-25G PC3243-5G PC3243-500G
APOSPC3243-100GEA 81.2 EUR
APOSPC3243-100G APOSPC3243-25G APOSPC3243-5G APOSPC3243-500G
3-Amino-2-methylbenzotrifluoride 98%
3-Amino-2-methylbenzotrifluoride
Formula: C₈H₈F₃N
MW: 175.16 g/mol
Pto. Ebullición: 62…64 °C/4mmHg
Pto. de fusión: 37…42 °C
Densidad: 1.3 g/cm³ (25 °C)
Pto. de inflamación: 96 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00153216
Núm. CAS: 54396-44-0
EINECS: 259-145-5