Ethyl-4,4,4-trifluoro-3-hydroxybutyrate 97%
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
Sinónimos: 4,4,4-Trifluoro-3-hydroxybutyric Acid Ethyl Ester, Ethyl 4,4,4-trifluoro-3-hydroxybutyrate
PC3244-25G PC3244-100G
APOSPC3244-25GEA 91.5 EUR
APOSPC3244-25G APOSPC3244-100G
Ethyl-4,4,4-trifluoro-3-hydroxybutyrate 97%
Ethyl-4,4,4-trifluoro-3-hydroxybutyrate
Formula: C₆H₉F₃O₃
Pto. Ebullición: 90…91 °C/50mmHg
Pto. de fusión: 23 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00040842
Núm. CAS: 372-30-5