Ethyl-2-methyl-4,4,4-trifluoroacetoacetate 97%

Proveedor: Apollo Scientific
Atención

Sinónimos: Ethyl 4,4,4-Trifluoro-2-methyl-3-oxobutyrate

PC3245D-25G PC3245D-5G PC3245D-100G
APOSPC3245D-25GEA 116 EUR
APOSPC3245D-25G APOSPC3245D-5G APOSPC3245D-100G
Ethyl-2-methyl-4,4,4-trifluoroacetoacetate 97%
Ethyl-2-methyl-4,4,4-trifluoroacetoacetate
Formula: C₇H₉F₃O₃
MW: 198,14 g/mol
Pto. Ebullición: 144…146 °C
Densidad: 1,258 g/cm³ (25 °C)
Pto. de inflamación: 47 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00190635
Núm. CAS: 344-00-3
UN: 1993
ADR: 3,III

Order Now

Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Más About VWR