Ethyl-2-methyl-4,4,4-trifluorobutyrate 95%
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
PC3245K-5G PC3245K-1G
APOSPC3245K-5GEA 306 EUR
APOSPC3245K-5G APOSPC3245K-1G
Ethyl-2-methyl-4,4,4-trifluorobutyrate 95%
Ethyl-2-methyl-4,4,4-trifluorobutyrate
Formula: C₇H₁₁F₃O₂
Pto. Ebullición: 142…145 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00190636
Núm. CAS: 143484-00-8
UN: 1993
ADR: 3,III