Ethyl-2-methyl-4-(trifluoromethyl)-1,3-thiazole-5-carboxylate 97%
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
PC3246-250MG PC3246-1G PC3246-5G
APOSPC3246-250MGEA 77 EUR
APOSPC3246-250MG APOSPC3246-1G APOSPC3246-5G
Ethyl-2-methyl-4-(trifluoromethyl)-1,3-thiazole-5-carboxylate 97%
Ethyl-2-methyl-4-(trifluoromethyl)-1,3-thiazole-5-carboxylate
Formula: C₈H₈F₃NO₂S
MW: 239,22 g/mol
Pto. de fusión: 34…37 °C
Temperatura de almacenaje: Nevera
Número MDL: MFCD00153150
Núm. CAS: 117724-62-6