Ethyl-4-hydroxy-6-(trifluoromethoxy)quinoline-3-carboxylate 97%
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
Sinónimos: Ethyl 4-hydroxy-6-(trifluoromethoxy)quinoline-3-carboxylate
PC3247-1G PC3247-250MG PC3247-5G
APOSPC3247-1GEA 58.2 EUR
APOSPC3247-1G APOSPC3247-250MG APOSPC3247-5G
Ethyl-4-hydroxy-6-(trifluoromethoxy)quinoline-3-carboxylate 97%
Ethyl-4-hydroxy-6-(trifluoromethoxy)quinoline-3-carboxylate
Formula: C₁₃H₁₀F₃NO₄
MW: 301,2200 g/mol
Pto. de fusión: 297…305 °C (desc.)
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00219847
Núm. CAS: 175203-85-7