Ethyl pentafluorobenzoate 98%
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
Sinónimos: Ethyl 2,3,4,5,6-pentafluorobenzoate
PC3248-10G PC3248-50G PC3248-5G
APOSPC3248-10GEA 29 EUR
APOSPC3248-10G APOSPC3248-50G APOSPC3248-5G
Ethyl pentafluorobenzoate 98%
Ethyl pentafluorobenzoate
Formula: C₉H₅F₅O₂
MW: 240,13 g/mol
Pto. Ebullición: 112…114 °C
Densidad: 1,431 g/cm³ (25 °C)
Pto. de inflamación: 80 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00039211
Núm. CAS: 4522-93-4
EINECS: 224-854-0