2,3-Difluoro-4-(trifluoromethyl)benzoic acid 98%
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
PC3249-1G PC3249-5G
APOSPC3249-1GEA 197 EUR
APOSPC3249-1G APOSPC3249-5G
2,3-Difluoro-4-(trifluoromethyl)benzoic acid 98%
2,3-Difluoro-4-(trifluoromethyl)benzoic acid
Formula: C₈H₃F₅O₂
Pto. de fusión: 119…122 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00236256
Núm. CAS: 237424-17-8