3-Bromo-5-fluoroanthranilic acid
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
PC32490-1G PC32490-5G PC32490-10G
APOSPC32490-1GEA 21.9 EUR
APOSPC32490-1G APOSPC32490-5G APOSPC32490-10G
3-Bromo-5-fluoroanthranilic acid
3-Bromo-5-fluoroanthranilic acid
Formula: C₇H₅BrFNO₂
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00662509
Núm. CAS: 259269-84-6