Ethyl pentafluoropropionate 98%
Proveedor: Apollo Scientific
|
Peligro
|
PC3250-25G
PC3250-10G
PC3250-100G
PC3250-1G
PC3250-5G
APOSPC3250-25GEA
65.4
EUR
APOSPC3250-25G
APOSPC3250-10G
APOSPC3250-100G
APOSPC3250-1G
APOSPC3250-5G
Ethyl pentafluoropropionate 98%
Ethyl pentafluoropropionate
Undergoes Wittig reaction to give 1-perfluoroalkylenol ethers, which are useful precursors to other fluorine containing molecules: JOC., 57, 3807 (1992).
Formula:
C₅H₅F₅O₂ Pto. Ebullición: 73…76 °C Densidad: 1,299 g/cm³ (25 °C) Pto. de inflamación: 1 °C Temperatura de almacenaje: Ambiente |
Número MDL:
MFCD00000431 Núm. CAS: 426-65-3 EINECS: 207-043-6 UN: 3272 ADR: 3,II |