4,4,5,5,5-Pentafluoro-3-oxovalerato de etilo
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
PC3250F-25G PC3250F-5G PC3250F-1G
APOSPC3250F-25GEA 212 EUR
APOSPC3250F-25G APOSPC3250F-5G APOSPC3250F-1G
4,4,5,5,5-Pentafluoro-3-oxovalerato de etilo
4,4,5,5,5-Pentafluoro-3-oxovalerato de etilo
Formula: C₇H₇F₅O₃
Pto. Ebullición: 141…145 °C
Densidad: 1,338 g/cm³ (25 °C)
Pto. de inflamación: 47 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00013569
Núm. CAS: 663-35-4
UN: 3272
ADR: 3,III