5-Amino-2,2-difluoro-1,3-benzodioxol 98%
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
Sinónimos: 2,2-Difluoro-1,3-benzodioxol-5-amine, 3,4-(Difluoromethylenedioxy)aniline
PC3252-1G PC3252-10G
APOSPC3252-1GEA 21.9 EUR
APOSPC3252-1G APOSPC3252-10G
5-Amino-2,2-difluoro-1,3-benzodioxol 98%
5-Amino-2,2-difluoro-1,3-benzodioxol
Formula: C₇H₅F₂NO₂
Pto. Ebullición: 95…97 °C/12mmHg
Pto. de inflamación: 85 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00190144
Núm. CAS: 1544-85-0
UN: 2810
ADR: 6.1,III