Ethyl-4-methyl-2-[4-(trifluoromethyl)phenyl]-1,3-thiazole-5-carboxylate 97%
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
Sinónimos: Ethyl 4-methyl-2-(4-(trifluoromethyl)phenyl)thiazole-5-carboxylate
PC3256-25G PC3256-5G PC3256-100G
APOSPC3256-25GEA 29 EUR
APOSPC3256-25G APOSPC3256-5G APOSPC3256-100G
Ethyl-4-methyl-2-[4-(trifluoromethyl)phenyl]-1,3-thiazole-5-carboxylate 97%
Ethyl-4-methyl-2-[4-(trifluoromethyl)phenyl]-1,3-thiazole-5-carboxylate
Formula: C₁₄H₁₂F₃NO₂S
MW: 315,32 g/mol
Pto. de fusión: 85…86 °C
Temperatura de almacenaje: Nevera
Número MDL: MFCD00068104
Núm. CAS: 175277-03-9