4-Fluoro-2-methyl-6-nitroaniline 97%
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
PC3258-1G PC3258-5G PC3258-10G
APOSPC3258-1GEA 21.9 EUR
APOSPC3258-1G APOSPC3258-5G APOSPC3258-10G
4-Fluoro-2-methyl-6-nitroaniline 97%
4-Fluoro-2-methyl-6-nitroaniline
Formula: C₇H₇FN₂O₂
Pto. de fusión: 98…100 °C
Temperatura de almacenaje: Nevera
Número MDL: MFCD09152778
Núm. CAS: 147285-87-8