2,4-Difluorotiobenzamida 95%
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
PC32594-5G PC32594-250MG PC32594-100MG
APOSPC32594-5GEA 261 EUR
APOSPC32594-5G APOSPC32594-250MG APOSPC32594-100MG
2,4-Difluorotiobenzamida 95%
2,4-Difluorotiobenzamida
Formula: C₇H₅F₂NS
Pto. de fusión: 128…132 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00085011
Núm. CAS: 175276-92-3
UN: 2811
ADR: 6.1,III