3-Bromo-5-(trifluoromethyl)-1H-indazole
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
PC3261-1G PC3261-250MG
APOSPC3261-1GEA 92.8 EUR
APOSPC3261-1G APOSPC3261-250MG
3-Bromo-5-(trifluoromethyl)-1H-indazole
3-Bromo-5-(trifluoromethyl)-1H-indazole
Formula: C₈H₄BrF₃N₂
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD09998163
Núm. CAS: 1086378-32-6