2-(Trifluoromethylthio)phenylacetonitrile 98%
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
PC3266-1G PC3266-5G
APOSPC3266-1GEA 143 EUR
APOSPC3266-1G APOSPC3266-5G
2-(Trifluoromethylthio)phenylacetonitrile 98%
2-(Trifluoromethylthio)phenylacetonitrile
Formula: C₉H₆F₃NS
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00236352
Núm. CAS: 237424-20-3
UN: 2810
ADR: 6.1,III