6-Fluoro-2-mercaptobenzotiazol
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
Sinónimos: 6-Fluorobenzo[d]thiazole-2(3H)-thione
PC3267-1G PC3267-5G
APOSPC3267-1GEA 62.5 EUR
APOSPC3267-1G APOSPC3267-5G
6-Fluoro-2-mercaptobenzotiazol
6-Fluoro-2-mercaptobenzotiazol
Formula: C₇H₄FNS₂
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00665747
Núm. CAS: 80087-71-4