Ethyl (2,6-difluorophenyl)acetate
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
PC32680-1G PC32680-250MG
APOSPC32680-1GEA 108 EUR
APOSPC32680-1G APOSPC32680-250MG
Ethyl (2,6-difluorophenyl)acetate
Ethyl (2,6-difluorophenyl)acetate
Formula: C₁₀H₁₀F₂O₂
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD01765417
Núm. CAS: 680217-71-4