Trifluoroacetato de etilo 99%
Proveedor: Apollo Scientific
Peligro
Sinónimos: Trifluoroacetic ethyl ester
PC3270-100G PC3270-1KG PC3270-500G
APOSPC3270-100GEA 21.9 EUR
APOSPC3270-100G APOSPC3270-1KG APOSPC3270-500G
Trifluoroacetato de etilo 99%
Trifluoroacetato de etilo
Formula: C₄H₅F₃O₂
Pto. Ebullición: 60…62 °C
Pto. de fusión: –78 °C
Densidad: 1,194 g/cm³ (25 °C)
Pto. de inflamación: –1 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00000419
Núm. CAS: 383-63-1
EINECS: 206-851-6
UN: 2924
ADR: 3+8,III