Ethyl [3,5-bis(trifluoromethyl)benzoyl]-acetate
Proveedor: Apollo Scientific
|
Atención
|
Sinónimos:
Ethyl 3-[3,5-bis(trifluoromethyl)phenyl]-3-oxopropanoate
PC32700-10G
PC32700-1G
APOSPC32700-10GEA
0
EUR
APOSPC32700-10G
APOSPC32700-1G
Ethyl [3,5-bis(trifluoromethyl)benzoyl]-acetate
Ethyl [3,5-bis(trifluoromethyl)benzoyl]acetate
Formula:
C₁₃H₁₀F₆O₃ Pto. Ebullición: 80…82 °C/0,6mmHg Temperatura de almacenaje: Ambiente |
Número MDL:
MFCD00052321 Núm. CAS: 175278-02-1 |