Isotiocianato de 4-fluorofenilo 98%
Proveedor: Apollo Scientific
|
Peligro
|
PC32704-10G
PC32704-25G
PC32704-5G
APOSPC32704-10GEA
0
EUR
APOSPC32704-10G
APOSPC32704-25G
APOSPC32704-5G
Isotiocianato de 4-fluorofenilo 98%
Isotiocianato de 4-fluorofenilo
Formula:
C₇H₄FNS Pto. Ebullición: 228 °C Pto. de fusión: 24…28 °C Densidad: 1,25 g/cm³ (25 °C) Pto. de inflamación: 89 °C Temperatura de almacenaje: Nevera |
Número MDL:
MFCD00004809 Núm. CAS: 1544-68-9 EINECS: 216-280-4 UN: 1759 ADR: 8,II |