5-(Chlorosulphonyl)-2-fluorobenzoic acid 98%
Proveedor: Apollo Scientific
Peligro
PC3271-1G PC3271-5G PC3271-25G
APOSPC3271-1GEA 21.9 EUR
APOSPC3271-1G APOSPC3271-5G APOSPC3271-25G
5-(Chlorosulphonyl)-2-fluorobenzoic acid 98%
5-(Chlorosulphonyl)-2-fluorobenzoic acid
Formula: C₇H₄ClFO₄S
Pto. de fusión: 111…113 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD03030335
Núm. CAS: 37098-75-2
UN: 3261
ADR: 8,III