2-(Bromodifluoromethyl)benzoxazole
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
PC32712-1G PC32712-5G
APOSPC32712-1GEA 87 EUR
APOSPC32712-1G APOSPC32712-5G
2-(Bromodifluoromethyl)benzoxazole
2-(Bromodifluoromethyl)benzoxazole
Formula: C₈H₄BrF₂NO
Pto. Ebullición: 62 °C/1,5mmHg
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD11035866
Núm. CAS: 186828-50-2