2,2,2,2'-Tetrafluoroacetophenone 95%
Proveedor: Apollo Scientific
Peligro
Sinónimos: 2,2,2-Trifluoro-1-(2-fluorophenyl)ethanone
PC32719-1G PC32719-250MG PC32719-5G
APOSPC32719-1GEA 63.8 EUR
APOSPC32719-1G APOSPC32719-250MG APOSPC32719-5G
2,2,2,2'-Tetrafluoroacetophenone 95%
2,2,2,2'-Tetrafluoroacetophenone
Formula: C₈H₄F₄O
MW: 192,1104 g/mol
Pto. Ebullición: 60…62 °C/22mmHg
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00040099
Núm. CAS: 124004-75-7
UN: 3265
ADR: 8,III