2-Fluoro-3-iodobenzoic acid

Proveedor: Apollo Scientific
Atención

PC32730-1G PC32730-25G PC32730-5G
APOSPC32730-1GEA 37.7 EUR
APOSPC32730-1G APOSPC32730-25G APOSPC32730-5G
2-Fluoro-3-iodobenzoic acid
2-Fluoro-3-iodobenzoic acid
Formula: C₇H₄FIO₂
MW: 266,0083 g/mol
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD07774248
Núm. CAS: 447464-03-1

Order Now

Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Más About VWR