3-Fluoro-2-iodobenzoic acid
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
PC32731-1G PC32731-5G PC32731-25G
APOSPC32731-1GEA 31.9 EUR
APOSPC32731-1G APOSPC32731-5G APOSPC32731-25G
3-Fluoro-2-iodobenzoic acid
3-Fluoro-2-iodobenzoic acid
Formula: C₇H₄FIO₂
MW: 266,0100 g/mol
Pto. de fusión: 152…154 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD07774249
Núm. CAS: 387-48-4