tert-Butyl-4-bromo-2-fluorobenzoate 98%
Proveedor: Apollo Scientific
Sinónimos: tert-Butyl 4-bromo-2-fluorobenzoate
PC32732-25G PC32732-5G
APOSPC32732-25GEA 157 EUR
APOSPC32732-25G APOSPC32732-5G
tert-Butyl-4-bromo-2-fluorobenzoate 98%
tert-Butyl-4-bromo-2-fluorobenzoate
Formula: C₁₁H₁₂BrFO₂
MW: 275.1100 g/mol
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD08703426
Núm. CAS: 889858-12-2