3-Fluoro-4-iodobenzoic acid 98%
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
PC32733-25G PC32733-5G PC32733-100G
APOSPC32733-25GEA 84.1 EUR
APOSPC32733-25G APOSPC32733-5G APOSPC32733-100G
3-Fluoro-4-iodobenzoic acid 98%
3-Fluoro-4-iodobenzoic acid
Formula: C₇H₄FIO₂
Pto. de fusión: 229…230 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD07774250
Núm. CAS: 825-98-9