2-Methyl-5-(trifluoromethoxy)benzoic acid
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
PC32734-1G PC32734-250MG
APOSPC32734-1GEA 94.4 EUR
APOSPC32734-1G APOSPC32734-250MG
2-Methyl-5-(trifluoromethoxy)benzoic acid
2-Methyl-5-(trifluoromethoxy)benzoic acid
Formula: C₉H₇F₃O₃
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD18399742
Núm. CAS: 195622-41-4