1-Methyl-3-trifluoromethyl-2-pyrazolin-5-one 97%
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
PC3274-10G PC3274-25G
APOSPC3274-10GEA 60.9 EUR
APOSPC3274-10G APOSPC3274-25G
1-Methyl-3-trifluoromethyl-2-pyrazolin-5-one 97%
1-Methyl-3-trifluoromethyl-2-pyrazolin-5-one
Formula: C₅H₅F₃N₂O
Pto. de fusión: 178…180 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00051654
Núm. CAS: 1481-02-3