1,4-Dibromo-2,3-difluorobenzene 97%
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
PC32740-5G PC32740-1G PC32740-25G
APOSPC32740-5GEA 27.7 EUR
APOSPC32740-5G APOSPC32740-1G APOSPC32740-25G
1,4-Dibromo-2,3-difluorobenzene 97%
1,4-Dibromo-2,3-difluorobenzene
Formula: C₆H₂Br₂F₂
Pto. Ebullición: 93…94 °C/50mmHg
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD09835192
Núm. CAS: 156682-52-9