4-(Difluoromethyl)benzaldehyde
Proveedor: Apollo Scientific
|
Atención
|
PC32743-1G
PC32743-250MG
APOSPC32743-1GEA
415
EUR
APOSPC32743-1G
APOSPC32743-250MG
4-(Difluoromethyl)benzaldehyde
4-(Difluoromethyl)benzaldehyde
Formula:
C₈H₆F₂O Temperatura de almacenaje: Ambiente |
Número MDL:
MFCD18072541 Núm. CAS: 55805-29-3 |