4-Bromo-2-chloro-6-fluoroiodobenzene
Proveedor: Apollo Scientific
Peligro
Sinónimos: 5-Bromo-1-chloro-3-fluoro-2-iodobenzene
PC32744-1G PC32744-5G PC32744-25G
APOSPC32744-1GEA 21.9 EUR
APOSPC32744-1G APOSPC32744-5G APOSPC32744-25G
4-Bromo-2-chloro-6-fluoroiodobenzene
4-Bromo-2-chloro-6-fluoroiodobenzene
Formula: C₆H₂BrClFI
MW: 335,3400 g/mol
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD09878165
Núm. CAS: 83027-73-0
UN: 3261
ADR: 8,II